3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR21587-10G OR21587-1G OR21587-5G
APOSOR21587-10GEA 260 EUR
APOSOR21587-10G APOSOR21587-1G APOSOR21587-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052963
Núm. CAS: 90346-64-8