2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21707-1G OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA 557 EUR
APOSOR21707-1G APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067838
Núm. CAS: 175135-79-2
UN: 3261
ADR: 8,III