1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2173-1G OR2173-5G
APOSOR2173-1GEA 65.4 EUR
APOSOR2173-1G APOSOR2173-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,956 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061097
Núm. CAS: 24988-36-1