Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2175-10G OR2175-1G OR2175-5G
APOSOR2175-10GEA 127 EUR
APOSOR2175-10G APOSOR2175-1G APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998719
Núm. CAS: 933585-44-5