Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR21780-1G OR21780-5G
APOSOR21780-1GEA 79.9 EUR
APOSOR21780-1G APOSOR21780-5G
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Formula: C₁₃H₁₅ClO₄
MW: 270,709 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085063
Núm. CAS: 175135-96-3