Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR21804-1G
OR21804-5G
OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21804-1G
APOSOR21804-5G
APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₅ Pto. de fusión: 93…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173858 Núm. CAS: 77978-74-6 |