Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 140 EUR
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 87…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030376
Núm. CAS: 2199-47-5