3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR21879-10G
OR21879-1G
OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA
346
EUR
APOSOR21879-10G
APOSOR21879-1G
APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Formula:
C₇H₇BrN₄O₂ MW: 259,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173665 Núm. CAS: 139975-78-3 |