1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21904-1G OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21904-1G APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037100
Núm. CAS: 39969-57-8