5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Diamino-5-methoxyquinazoline, 2,4-Diamino-5-methoxy-1,3-benzodiazine
OR2192-500MG
APOSOR2192-500MGEA 184 EUR
APOSOR2192-500MG
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Formula: C₉H₁₀N₄O
MW: 190,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665830
Núm. CAS: 27018-21-9