Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22021-10G OR22021-1G OR22021-100MG
APOSOR22021-10GEA 261 EUR
APOSOR22021-10G APOSOR22021-1G APOSOR22021-100MG
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀O₅
Pto. de fusión: 222…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100382
Núm. CAS: 23866-72-0