1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR22044-10G OR22044-5G
APOSOR22044-10GEA 248 EUR
APOSOR22044-10G APOSOR22044-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Formula: C₁₄H₉ClN₂O₂
MW: 272,686 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100500
Núm. CAS: 74769-78-1