2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)methyl]benzene, 2-Benzyl-4,6-dichloro-1,3-diazine
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 458 EUR
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₁₁H₈Cl₂N₂
MW: 239,101 g/mol
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102149
Núm. CAS: 3740-82-7