Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR22135-1G
OR22135-5G
OR22135-10G
APOSOR22135-1GEA
109
EUR
APOSOR22135-1G
APOSOR22135-5G
APOSOR22135-10G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Formula:
C₁₄H₁₃OP Pto. de fusión: 115…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114913 Núm. CAS: 2096-78-8 |