6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Formylpyridazin-3-ol, 3-Formyl-6-hydroxypyridazine, 6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbaldehyde
OR2217-250MG
APOSOR2217-250MGEA 136 EUR
APOSOR2217-250MG
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998728
Núm. CAS: 933734-91-9