3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 50.9 EUR
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂N₂O₃S
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179913
Núm. CAS: 24962-75-2
EINECS: 246-548-6