9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 432 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formula: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00204505
Núm. CAS: 334-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III