3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid, 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic acid
OR2225-1G OR2225-250MG OR2225-5G
APOSOR2225-1GEA 223 EUR
APOSOR2225-1G APOSOR2225-250MG APOSOR2225-5G
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,332 g/mol
Pto. de fusión: 94…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03003690
Núm. CAS: 26250-90-8