Dioctyl malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22269-1G OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA 79.9 EUR
APOSOR22269-1G APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Formula: C₁₉H₃₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048936
Núm. CAS: 16958-88-6