3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 481 EUR
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218276
Núm. CAS: 65679-71-2