4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxobut-1-ene, 1-Methyl-3-(3-oxobut-1-en-1-yl)-1H-indole
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 279 EUR
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00218450
Núm. CAS: 169057-08-3