4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR22522-10G
OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA
284
EUR
APOSOR22522-10G
APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ MW: 222,237 g/mol Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00276566 Núm. CAS: 14939-93-6 |