4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Boc-aminoethyl)piperidine, tert-Butyl [2-(piperidin-4-yl)ethyl]carbamate, 4-[2-(Boc-amino)ethyl]piperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(piperidin-4-yl)ethylamine
OR2257-1G
APOSOR2257-1GEA 56.7 EUR
APOSOR2257-1G
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,331 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318373
Núm. CAS: 165528-81-4