3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2266-1G OR2266-100MG OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA 560 EUR
APOSOR2266-1G APOSOR2266-100MG APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃O
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998750
Núm. CAS: 1031927-24-8