4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 217 EUR
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Formula: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659692
Núm. CAS: 1049754-99-5