1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 155…165 °C
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464042
Núm. CAS: 305346-88-7