3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Formylphenyl)-1H-imidazole, 3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 183 EUR
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836178
Núm. CAS: 127404-22-2