3-Methylpiperidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methyl-2-oxopiperidine, 2-Methyl-5-pentanelactam
OR22899-1G
OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA
108
EUR
APOSOR22899-1G
APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Formula:
C₆H₁₁NO Pto. de fusión: 64…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00177941 Núm. CAS: 3768-43-2 |