Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 174 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₄INO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09952119
Núm. CAS: 213013-98-0