4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: tert-Butyl 4-(4-methoxyanilino)tetrahydropyridine-1-carboxylate

OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 87 EUR
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102341
Núm. CAS: 306934-84-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR