2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]furan, 2-(Boc-amino)furan, tert-Butyl (fur-2-yl)carbamate
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 60.9 EUR
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682023
Núm. CAS: 56267-47-1