3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3,5-dimethylisoxazole, 4-Cyano-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
OR22975-250MG OR22975-1G OR22975-5G
APOSOR22975-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR22975-250MG APOSOR22975-1G APOSOR22975-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,125 g/mol
Pto. de fusión: 43…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681974
Núm. CAS: 31301-46-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III