4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Isocyanato-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzene, 4-Isocyanato-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
OR22981-1G
APOSOR22981-1GEA 328 EUR
APOSOR22981-1G
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,193 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C (0,8 mm Hg)
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677698
Núm. CAS: 268748-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III