(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 165 EUR
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677687
Núm. CAS: 306935-01-3
UN: 3259
ADR: 8,III