3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 429 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formula: C₇H₁₁NO
Pto. Ebullición: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677701
Núm. CAS: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III