5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 75.4 EUR
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formula: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086087
Núm. CAS: 118757-11-2