1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23078-1G OR23078-250MG OR23078-5G
APOSOR23078-1GEA 142 EUR
APOSOR23078-1G APOSOR23078-250MG APOSOR23078-5G
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formula: C₁₀H₈BrN·BrH
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086096
Núm. CAS: 337508-56-2