Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23102-1G OR23102-250MG OR23102-500MG
APOSOR23102-1GEA 184 EUR
APOSOR23102-1G APOSOR23102-250MG APOSOR23102-500MG
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677707
Núm. CAS: 10314-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II