5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3-oxazole
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 778 EUR
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681994
Núm. CAS: 337508-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III