[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 94.4 EUR
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₁NS
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682030
Núm. CAS: 203436-48-0
UN: 3259
ADR: 8,III