(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
{[2-(Hydroxymethyl)morpholin-4-yl]methyl}benzene, 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
OR23185-1G
OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA
72.5
EUR
APOSOR23185-1G
APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ MW: 207.269 g/mol Pto. Ebullición: 114…116 °C (0.05 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682009 Núm. CAS: 40987-24-4 |