5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 132 EUR
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆INO
MW: 271,055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681898
Núm. CAS: 160377-48-0