1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682032
Núm. CAS: 117483-89-3