2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-2,2'-bithiophene, [2,2'-Bithiophene]-5-carboxylic acid
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 184 EUR
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S₂
MW: 210,273 g/mol
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159571
Núm. CAS: 2060-55-1