5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23245-1G OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA 364 EUR
APOSOR23245-1G APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681919
Núm. CAS: 342405-38-3
UN: 3261
ADR: 8,III