(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23248-1G
OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA
88.6
EUR
APOSOR23248-1G
APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Pto. de fusión: 88…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682046 Núm. CAS: 153863-35-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...