5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 130 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086113
Núm. CAS: 6831-91-0