6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[5-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23272-1G
APOSOR23272-1GEA 282 EUR
APOSOR23272-1G
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₃S
MW: 262,713 g/mol
Pto. de fusión: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681929
Núm. CAS: 337508-68-6
UN: 3261
ADR: 8,III