6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(4-Morpholino)nicotinohydrazide
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 696 EUR
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,244 g/mol
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407297
Núm. CAS: 388088-71-9