5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 0 EUR
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇NOS₂
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02682090
Núm. CAS: 499770-66-0